Wichtige Dokumente
440418
1,3-Bis(dicyclohexylphosphin)propan
95%
Synonym(e):
1,3-Bis(dicyclohexylphosphanyl)propane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Brechungsindex
n20/D 1.554 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
Dichte
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
C1CCC(CC1)P(CCCP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C27H50P2/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27/h24-27H,1-23H2
InChIKey
RSJBEKXKEUQLER-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Synthesis of gold clusters.
- Palladium-catalyzed decarboxylative coupling reaction.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
440418-1G | 4061838098153 |
440418-250MG | |
440418-5G |