Wichtige Dokumente
673986
2,6-Bis[(3aR,8aS)-(+)-8H-indeno[1,2-d]oxazolin-2-yl)pyridin
≥94%
Synonym(e):
(3aR,3′aR,8aS,8′aS)-2,2′-(2,6-Pyridindiyl)bis[3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazol, (3aR,8aS)-in-pyBox
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥94%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +386°, c = 1 in methylene chloride(lit.)
mp (Schmelzpunkt)
284 °C (dec.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
C1[C@@H]2OC(=N[C@@H]2c3ccccc13)c4cccc(n4)C5=N[C@H]6[C@H](Cc7ccccc67)O5
InChI
1S/C25H19N3O2/c1-3-8-16-14(6-1)12-20-22(16)27-24(29-20)18-10-5-11-19(26-18)25-28-23-17-9-4-2-7-15(17)13-21(23)30-25/h1-11,20-23H,12-13H2/t20-,21-,22+,23+/m0/s1
InChIKey
BZSJUFJXCHHRHW-MYDTUXCISA-N
Anwendung
- [3+2] cycloaddition of N-tosyl aziridines with electron-rich alkenes via selective carbon-carbon bond cleavage
- Enantioselective Mukaiyama-aldol reactions
- Enantioselective carbonyl-ene reactions
- Cu(I)-catalyzed asymmetric alkynylation of imino esters with terminal alkynes
- Asymmetric three-component coupling reactions catalyzed by a Cu/pybox complex
- Enantioselective Diels-Alder reaction
- Ni-catalyzed cross-coupling reactions
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The PYBOX ligand, consisting of a pyridine ring flanked by two oxazoline groups, was introduced in 1989 by Nishiyama.