Wichtige Dokumente
659878
Kalium-tert-butoxid
sublimed grade, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Kalium-t-butoxid, Kaliumtert.-butylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
sublimed grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 220 °C)
Assay
99.99% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: potassium
mp (Schmelzpunkt)
256-258 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[K+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
InChIKey
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?