Merck
328650
Sigma-Aldrich
Kaliumtert-butoxid -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
Potassium tert-butylate, Potassium-2-methylpropan-2-olate solution
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COK
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.21
Beilstein:
3556712
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: potassium
Konzentration
1.0 M in THF
Dichte
0.902 g/mL at 25 °C
SMILES String
[K+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
InChIKey
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Kaliumtert-butoxid-Lösung ist eine nicht nukleophile starke Base. Sie kann Kohlenstoff und andere Bronsted-Säuren deprotonieren. Reagenzlösugen in tert-BuOh können durch eine Reaktion von absolutem Alkohol mit Kalium in einer Stickstoffatmosphäre hergestellt werden.
Anwendung
Kalium-tert-butoxid-Lösung (t-BuOK) kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Katalysator für die Interveresterung von Rapsöl mit Methylacetat.
  • Zum Fördern von Sommelet–Hauser-Umlagerungen von Ammoniumyliden aus N-benzylischen Aminosäuren unter milden Bedingungen.
  • Als metallorganischer Vorläufer bei der Synthese von ferroelektrischen KNbO3-Filmen durch chemische Gasphasenabscheidung.
  • Zum Herstellen von 3-Kaliumoxamethylpyridin-Katalysator.
  • Als starkes Alkoxid-Basenreagens.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-19 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
One-step methodology for the synthesis of FA picolinyl esters from intact lipids.
Destaillats F and Angers P
Journal of the American Oil Chemists' Society, 79(3), 253-256 (2002)
Hajime Ito et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(64), 8006-8008 (2012-07-10)
The regio- and diastereoselective silaboration of aromatic alkenes with a silylboron compound proceeds in the presence of a catalytic amount of potassium tert-butoxide, providing a complementary method to the corresponding transition metal-catalyzed reactions.
Aurélie Mallinger et al.
The Journal of organic chemistry, 74(3), 1124-1129 (2008-12-24)
3-Aryltetronic acids were prepared in one step by treatment of a mixture of methyl arylacetates and methyl hydroxyacetates with potassium tert-butoxide, via tandem transesterification/Dieckmann condensation. Several mushroom or lichen pigments, vulpinic acids, were synthesized from 3-(4-methoxyphenyl)tetronic acid in three steps
Scott E Denmark et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 12(19), 4954-4963 (2006-05-04)
This paper chronicles the conceptual development, proof of principle experiments, and recent advances in the palladium-catalyzed cross-coupling reactions of the conjugate bases of organosilanols. The discovery that led to the design and refinement of this process represents a classical illustration
Subhadip De et al.
Organic letters, 14(17), 4466-4469 (2012-08-16)
A transition-metal-free intramolecular dehydrohalide coupling via intramolecular homolytic aromatic substitution (HAS) with aryl radicals has been developed in the presence of potassium tert-butoxide and an organic molecule as the catalyst. The methodology has been applied to a concise synthesis of
Artikel
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.