Merck
609234
Sigma-Aldrich
3-Chlor-L-alanin-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2CH(15NH2)CO2H
Molekulargewicht:
124.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
≥98 atom % 15N
Assay
≥99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
156-157 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N[C@@H](CCl)C(O)=O
InChI
1S/C3H6ClNO2/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChIKey
ASBJGPTTYPEMLP-REOHCLBHSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)