226076
Benzaldehyddimethylacetal
99%
Synonym(e):
α,α-Dimethoxy-toluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.493 (lit.)
bp
87-89 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acetal
ether
phenyl
SMILES String
COC(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-10-9(11-2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
InChIKey
HEVMDQBCAHEHDY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Benzaldehyde dimethyl acetal is derived from the condensation reaction between benzaldehyde and methanol. It is used as a protecting group.
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?