Wichtige Dokumente
593192
Cu-TMEDA-Katalysator
Synonym(e):
Di-μ-hydroxo-bis[(N,N,N′.N′-tetramethylethylenediamine)copper(II)] chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
core: copper
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
131-132 °C (lit.)
SMILES String
[H]O[Cu]Cl.[H]O[Cu]Cl.CN(C)CCN(C)C.CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/2C6H16N2.2ClH.2Cu.2H2O/c2*1-7(2)5-6-8(3)4;;;;;;/h2*5-6H2,1-4H3;2*1H;;;2*1H2/q;;;;2*+2;;/p-4
InChIKey
XSGFQMSXIWLPOB-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
- Asymmetric conjugate addition reactions
- 1,3-dipolar cycloaddition of pyrazolidinone-based dipoles to terminal alkynes (precatalyst)
- Oxidative N-arylation of imidazoles
- Oxidative coupling copolymerization
- Tandem phosphorous-carbon bond formation-oxyfunctionalization reactions
- Benzylation and allylation of amides
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?