Wichtige Dokumente
562254
4-Chlor-3-fluorphenylmagnesiumbromid -Lösung
0.5 M in THF
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(F)MgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
Dichte
0.968 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1cc([Mg]Br)ccc1Cl
InChI
1S/C6H3ClF.BrH.Mg/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1,3-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
JVKNCECRGPRLKQ-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Produkt von Rieke Metals, Inc.
Rieke ist eine eingetragene Marke von Rieke Metals, Inc.
Rieke ist eine eingetragene Marke von Rieke Metals, Inc.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?