Wichtige Dokumente
720917
2,5-Dichlorpyrimidin
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H2Cl2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
48-55 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
InChIKey
CEJAHXLRNZJPQH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
225.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107.2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)