563722
3-Chlorphenylmagnesiumbromid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
(3-Chlorophenyl)magnesium bromide, (m-Chlorophenyl)magnesium bromide, 3-chloro phenyl magnesium bromide, 3-chlorophenyl magnesium bromide, m-chlorophenyl magnesium bromide, Bromo(3-chlorophenyl)magnesium
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65 °C (lit.)
Dichte
0.960 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1cccc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C6H4Cl.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-2,4-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
ZIYRUWPTUPFRQU-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- 2,3-Di(o-chlorophenyl)buta-1,3-dienes by reacting with 1,4-dimethoxy 2-butyne in the presence of a copper(I) salt.
- 2-Bromo-5-chlorothiophen-3-yl-(3-chlorophenyl)methanol by reacting with 2-bromo-5-chlorothiophene-3-carbaldehyde.
- 2-(3-Chlorophenyl)-1-phenyl-1H-inden-1-ol from 2- benzoylbenzonitrile as a starting a material.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
<1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
< -17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?