Wichtige Dokumente
561029
3,5-Difluorphenylmagnesiumbromid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
Bromo(3,5-difluorophenyl)magnesium
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3MgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
Dichte
0.971 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1cc(F)cc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C6H3F2.BrH.Mg/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
CURGXPMIRCWEDB-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
3,5-Difluorophenylmagnesium bromide can be used:
- As a starting material in the synthesis of cis-2-phenyl-1-amino-cyclopentanes as AMPA receptor potentiators.
- To prepare copper(I) complexes, which are used as luminescent guest molecules in organic light-emitting diodes (OLEDs).
- As an intermediate in the synthesis of 2-aminoethylbenzofuran H3 receptor antagonists.
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Highly efficient green organic light-emitting diodes containing luminescent tetrahedral copper(i) complexes
Igawa S, et al.
Journal of Material Chemistry C, 1(3), 542-551 (2013)