Wichtige Dokumente
D157805
N,N′-Dimethylethylendiamin
98%
Synonym(e):
DMEDA, 1,2-Bis(methylamino)ethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
119 °C (lit.)
Dichte
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CNCCNC
InChI
1S/C4H12N2/c1-5-3-4-6-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Kupfer-katalysierte Cyanierungen von Arylbromiden mit Kaliumhexacyanoferrat(II), um die entsprechenden Benzonitrile zu bilden.
- Kupfer-katalysierte Tandemreaktion von Carbodiimid und Isocyanoacetat, um Benzoimidazo[1,5-α]imidazole zu bilden.
- Aminothiolierung von 1,1-Dibromalken, um N-kondensierte Heterozyklen zu bilden.
- In Kombination mit Eisenchlorid zur N-Arylierung von NH-Sulfoximinen mit Aryliodiden, um N-Arylsulfoximine zu bilden.
- Es kann die direkte C-H-Arylierung von nicht aktiviertem Benzol in Gegenwart von Kalium-tert-butoxid katalysieren, um das entsprechende Biaryl zu bilden.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
78.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
26 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.