Wichtige Dokumente
590614
2-[(Trimethylsilyl)ethinyl]benzaldehyd
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SiCCC6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
48-53 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)c1ccccc1C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H14OSi/c1-14(2,3)9-8-11-6-4-5-7-12(11)10-13/h4-7,10H,1-3H3
InChIKey
IROGCMISRBINQX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?