Wichtige Dokumente
303143
3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion
99%
Synonym(e):
DL-Lactid, rac-Lactid, Lactid
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
crystals
bp
142 °C/8 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
116-119 °C
Funktionelle Gruppe
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1OC(=O)C(C)OC1=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
InChIKey
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion (oder rac-Lactid) ist die racemische Mischung von D- und L-Lactid im Verhältnis 50:50. Rac-Lactid ist ein Lacton der Milchsäure, das für wissenschaftliche und kommerzielle Anwendungen auf großes Interesse gestoßen ist, weil es von reichlich vorhandenen erneuerbaren Rohstoffen abgeleitet wird. Rac-Lactid kann mittels Ringöffnungspolymerisation mit verschiedenen Metall- oder Organokatalysatoren zu Poly-D,L-lactid polymerisiert werden. Das entstehende Polymer ist im Allgemeinen amorph, stereospezifische Katalysatoren können jedoch zur Bildung von heterotaktischem PLA führen, welches einen gewissen Grad an Kristallinität aufweist.
Anwendung
3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion kann als Reaktant für Folgendes verwendet werden:
- Synthese von Multi-Blockcopolymeren aus Polylactid und Polycarbonat.
- Aluminium-katalysierte Polymerisation von Propenoxid, Lactid und Phthalsäureanhydrid zum Herstellen von Multi-Blockpolyestern.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Journal of the American Chemical Society, 134(30), 12758-12773 (2012-07-07)
A family of racemic and enantiopure indium complexes 1-11 bearing bulky chiral diaminoaryloxy ligands, H(NNO(R)), were synthesized and fully characterized. Investigation of both the mono- and the bis-alkoxy-bridged complexes [(NNO(R))InX](2)[μ-Y][μ-OEt] (5, R = (t)Bu, X = Y = Cl; 8
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(26), 8123-8134 (2012-04-07)
Functionalized diaminophenols, H(N(R1R2)N(R3)O), were investigated as ligands for indium catalysts in the ring-opening polymerization of racemic lactide. Precursor complexes (N(Me2)N(Me)O)InCl(2) (1), (N(Pr2)NO)InCl(2) (2), and (N(Mes)NO)InCl(2) (3) were synthesized and fully characterized by (1)H and (13)C NMR spectroscopy, elemental analysis, and
Vibrational Optical Activity of (3 S, 6 S)-3, 6-Dimethyl-1, 4-dioxane-2, 5-dione.
Journal of the American Chemical Society, 118(42), 10285-10293 (1996)
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(8), 2792-2802 (2012-09-11)
A series of group 4 metal tetracarbamates M(O(2)CNR(2))(4) (M = Ti, R = Et, 1a; M = Zr, R = Et, 1b; (i)Pr, 1c; M = Hf, R = Et, 1d; R = (i)Pr, 1e) were studied as catalytic precursors
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(32), 12315-12325 (2019-07-26)
In this paper we report a series of Al(iii) complexes supported by N,O-bidentate β-pyrazyl functionalized enolate ligands HL1-HL5 (L = (6-Me-2,5-C4H2N2)-CH[double bond, length as m-dash]C(R)-O-), (R = tBu, Ph, p-tolyl, p-OMePh, o-tolyl) and their exploitation for the ring-opening polymerization of