Wichtige Dokumente
590630
2-Ethinylbenzaldehyd
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
64-67 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)c1ccccc1C#C
InChI
1S/C9H6O/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)7-10/h1,3-7H
InChIKey
ZEDSAJWVTKUHHK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- iodoisoquinoline-fused benzimidazoles obtained via tandem iodocyclization of 2-ethynylbenzaldehyde with o-benzenediamine and iodine in the presence of copper(I)iodide
- N-[(7,7a-dihydroisoquinolino[2,1-a]perimidin-13-yl)methyl]-N-isopropylpropan-2-amine obtained via a multi-step process
- 2-[(2-bromophenyl)ethynyl]benzaldehyde
- 2-[(2-bromo-5-fluorophenyl)ethynyl]benzaldehyde
- 2-[(2-bromo-5-methylphenyl)ethynyl]benzaldehyde
- 2-(phenylethynyl)benzaldehyde
- 2-[(4-methylphenyl)ethynyl]benzaldehyde
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Iodoisoquinoline-Fused Benzimidazoles?
hydroamination of 2-ethynylbenzaldehydes?
Artikel
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.