Merck
725021
Sigma-Aldrich
3-Ethynylbenzaldehyd
97%
Synonym(e):
(3-Formylphenyl)-acetylen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
75-80 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
O=Cc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C9H6O/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h1,3-7H
InChIKey
IGIUWNVGCVCNPV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)