Wichtige Dokumente
574023
Cäsiumperchlorat
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Perchloric acid cesium salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Cs+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Cs/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
WKDKOOITVYKILI-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Used for:
- Long-duration optical transmission of information with infofuses
- Modifier of polymer electrolyte/luminescent conjugated polymer mixed ionic-electronic conductors
- Studies involving pH-dependent mass and volume changes of polypyrrole / poly(styrene sulfonate)
- Cationic effects in polymer light-emitting electrochemical cells
Reactant for investigating metal salt effects on morphology of silica nanomaterials prepared by polymerization on hydrogels
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?