Wichtige Dokumente
401420
Calciumperchlorat Tetrahydrat
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
SMILES String
O.O.O.O.[Ca++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ca.2ClHO4.4H2O/c;2*2-1(3,4)5;;;;/h;2*(H,2,3,4,5);4*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChIKey
YGFQNBSXMKXDTH-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?