Merck
215392
Sigma-Aldrich
Kupfer(II)-perchlorat Hexahydrat
98%
Synonym(e):
Kupferperchlorat Hexahydrat
About This Item
Lineare Formel:
Cu(ClO4)2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.54
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
98%
Form:
crystalline
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Dichte
2.225 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Cu.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChIKey
NHELIHXBJRANPL-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Die monokline Struktur von Kupferperchlorat-Hexahydrat wurde mittels Röntgendiffraktometrie untersucht. Das Produkt kann bei der Reaktion von 5-Methylisophthalaldehyd mit 1,3-Diaminopropan als Katalysator genutzt werden. Die Reaktion von Benzaldehyd-Semicarbazonen mit Kupferperchlorat-Hexahydrat in Acetonitril kann die entsprechenden 1,2,4-Triazolin-5-one ergeben.
Anwendung
  • Methanol[1-(methoxymethanimidoyl)-2-(pyridin-2-ylmethyl)guanidin]bis(perchlorat)kupfer(II).: In dieser Studie wird die Synthese und Kristallstruktur eines neuen Kupfer(II)-Komplexes mit potentiellen Anwendungen in der Materialwissenschaft und Katalyse beschrieben. Die Forschungsarbeit konzentriert sich auf die strukturelle Charakterisierung des Komplexes, die entscheidend ist, um seine Reaktivität und seine möglichen Einsatzbereiche in verschiedenen chemischen Prozessen zu verstehen (Meenongwa et al., 2012).
  • Oxidative Spaltung der DNA durch einen Dipyridochinoxalin-Kupfer(II)-Komplex in Gegenwart von Ascorbinsäure: In dieser Forschungsarbeit wird die katalytische Aktivität eines Kupfer(II)-Komplexes bei der oxidativen DNA-Spaltung untersucht. Die Ergebnisse zeigen die mögliche Anwendung des Komplexes in biochemischen Studien und die Entwicklung neuer katalytischer Verfahren für die DNA-Manipulation und -Analyse (Santra et al., 2002).
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The crystal structure of copper perchlorate hexahydrate, Cu (ClO4) 2? 6 H20.
Mani NV and Ramaseshan S
Zeitschrift fur Kristallographie, 115(1-6), 97-109 (1961)
Sze-Wing Ng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(9) (2020-05-01)
A new tetradentate mixed aza-thioether macrocyclic ligand 2,6-dithia[7](2,9)-1,10-phenanthrolinophane ([13]ane(phenN2)S2) was successfully synthesized. Reacting metal precursors [Fe(CH3CN)2(OTf)2], Ni(ClO4)2·6H2O, and Cu(ClO4)2·6H2O with one equivalent of [13]ane(phenN2)S2 afforded [Fe([13]ane(phenN2)S2)(OTf)2] (1), [Ni([13]ane(phenN2)S2)](ClO4)2 (2(ClO4)2), and [Cu([13]ane(phenN2)S2)(OH2)](ClO4)2 (3(ClO4)2), respectively. The structures of [13]ane(phenN2)S2 and all of
Sabri Ahmed Cherrak et al.
PloS one, 11(10), e0165575-e0165575 (2016-10-28)
Natural flavonoids such as quercetin, (+)catechin and rutin as well as four methoxylated derivatives of quercetin used as models were investigated to elucidate their impact on the oxidant and antioxidant status of human red blood cells (RBCs). The impact of
Complexes of binucleating ligands. III. Novel complexes of a macrocyclic binucleating ligand.
Pilkington NH and Robson R
Australian Journal of Chemistry, 23(11), 2225-2236 (1970)
A study of the mechanism of the oxidative cyclization of benzaldehyde semicarbazones induced by cupric perchlorate in acetonitrile
Noto R, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 32(4), 1277-1282 (1995)