Wichtige Dokumente
401374
Cadmiumperchlorat Hydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Form
crystals and lumps
Zusammensetzung
Degree of hydration, ~6
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cadmium
reagent type: oxidant
Konzentration
25-28% Cd (EDTA titration)
SMILES String
O.[Cd++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Cd.2ClHO4.H2O/c;2*2-1(3,4)5;/h;2*(H,2,3,4,5);1H2/q+2;;;/p-2
InChIKey
SGAGEPDIZCCCPW-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.