Wichtige Dokumente
230030
Cäsiumsulfat
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Caesium sulphate, Dicesium sulfate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder and chunks
Verunreinigungen
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
1019 °C (lit.)
Dichte
4.243 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cs.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.