Wichtige Dokumente
251437
Rubidiumcarbonat
99.8% trace metals basis
Synonym(e):
Carbonic acid dirubidium, Dirubidium carboxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
99.8% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤2500.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES String
[Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Rb/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
251437-50G | 4061833595831 |
251437-10G | 4061825937755 |