Direkt zum Inhalt
MilliporeSigma
8.43858
Sigma-Aldrich
Rubidium carbonate
for synthesis
Synonym(e):
Rubidium carbonate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CO3Rb2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
209-530-9
NACRES:
NA.22
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
2625 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
11.7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
837 °C
Löslichkeit
4500 g/L
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Rb+].[Rb+].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.2Rb/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Hinweis zur Analyse
Gehalt: ≥ 98.0 %
Identität (ICP-OES): entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable