GF42099981
Rubidium
lump, 5 mm max. lump size, weight 1 g, purity 99.9%
Synonym(e):
RB006100
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 420-999-81
Gewicht
1 g
Max. Stückgröße
5 mm
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)