Wichtige Dokumente
239240
Cäsium
ingot, ≥99.95% trace metals basis
Synonym(e):
Caesium
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 279 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.95% trace metals basis
Form
ingot
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Verpackung
pkg of Packaged in: Breakseal Ampule
Widerstandsfähigkeit
19 μΩ-cm, 0°C
bp
705 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28.5 °C (lit.)
Dichte
1.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cs]
InChI
1S/Cs
InChIKey
TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Cesium-containing triple cation perovskite solar cells: improved stability, reproducibility and high efficiency: Demonstrates how adding cesium to perovskite solar cells improves their stability and efficiency, making a significant advancement in solar technology (M Saliba et al., 2016).
- Exotic stable cesium polynitrides at high pressure: Explores the formation of new cesium polynitrides under high pressure, indicating potential applications in high-energy-density materials (F Peng et al., 2015).
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?