Merck
289329
Sigma-Aldrich
Cäsiumchlorid
ReagentPlus®, 99.9%
About This Item
Lineare Formel:
CsCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.36
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.55
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99.9%
Form
crystals, chunks or beads
pH-Wert
6-7.5
mp (Schmelzpunkt)
645 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Cäsiumchlorid kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Reagens zur Synthese von makrocyclischen Tetralactonen über eine Ringschluss-Metathese-Reaktion von Diolefinen in Gegenwart eines Grubbs-Katalysators.
  • Als Additiv bei der palladiumkatalysierten selektiven carbonylierenden Kupplung von weniger reaktiven Arylchloriden mit primären und sekundären aliphatischen und aromatischen Aminen zur Synthese von aromatischen Amiden.
  • Als Aktivator für niedervalente Titan-Reagenzien, die für die reduktive Kupplung von Acetophenon verwendet werden können.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ribonucleic acid isolated by cesium chloride centrifugation.
Glisin V, et al.
Biochemistry, 13(12), 2633-2637 (1974)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 198-198 (1994)
F F White et al.
Journal of bacteriology, 164(1), 33-44 (1985-10-01)
The T-DNA regions of the root-inducing (Ri) plasmid pRiA4b of Agrobacterium rhizogenes were characterized. Two regions, designated TL-DNA and TR-DNA, were found to be integrated and stably maintained in the plant genome. The TL-DNA spanned a 15- to 20-kilobase region
J S Miller et al.
The Journal of clinical investigation, 84(4), 1188-1195 (1989-10-01)
The amino acid sequence of human mast cell tryptase was determined from corresponding cDNA cloned from a lambda ZAP library made with mRNA derived from a human mast cell preparation. Tryptase is the major neutral protease present in human mast
Danaé Nuzzaci et al.
Cell reports, 30(9), 3067-3078 (2020-03-05)
Mechanistic studies in rodents evidenced synaptic remodeling in neuronal circuits that control food intake. However, the physiological relevance of this process is not well defined. Here, we show that the firing activity of anorexigenic POMC neurons located in the hypothalamus