Merck
266639
Sigma-Aldrich
Kobalt
powder, 2 μm particle size, 99.8% trace metals basis
Synonym(e):
Co
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Co
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.93
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99.8% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: cobalt
reagent type: catalyst
Widerstandsfähigkeit
6.24 μΩ-cm, 20°C
Partikelgröße
2 μm
bp
2900 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Co]
InChI
1S/Co
InChIKey
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Kobaltpulver wurde für die Herstellung von Kobaltlegierungen und -verbundwerkstoffen als Anodenmaterial verwendet.
Es kann auch zu folgenden Zwecken verwendet werden:
  • bei der Herstellung von weichmagnetischen Materialien durch pulvermetallurgische Verfahren.
  • als Katalysator bei der Umwandlung von Ethanol in 1-Butanol.
Hinweis zur Analyse
Durchschnittliche Partikelgröße, bestimmt mittels Fisher-Sub-Siebsortierer
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 8
1 of 8
Hydrothermal synthesis of 1-butanol from ethanol catalyzed with commercial cobalt powder
Zhang X, et al.
ACS sustainable chemistry & engineering, 1(12), 1493-1497 (2013)
Preparation and properties of Cobalt-based soft magnetic material prepared by novel powder metallurgy.
Srivastava, Yogesh and Srivastava, Sanjay
Journal of magnetism and magnetic materials, 423(1), 267-274 (2017)
Electrode properties of Mg2Ni alloy ball-milled with cobalt powder.
Chen, J and Bradhurst, DH and Dou, SX and Liu, HK
Electrochimica Acta, 44(2-3), 353-355 (1998)
Cobalt-silica magnetic nanoparticles with functional surfaces.
Vadala ML, et al.
Journal of magnetism and magnetic materials, 293(1), 162-170 (2005)
Characterization of amorphous and crystalline tin-cobalt anodes.
Fan, Quan and Chupas, Peter J and Whittingham, M Stanley
Electrochemical and Solid-State Letters, 10(12), A274-A278 (2007)