Wichtige Dokumente
158992
Methyl p-Toluensulfonat
98%
Synonym(e):
Methyl p-methylbenzenesulfonate, Methyl toluene-4-sulfonate, Methyl tosylate, Methylp-tosylate
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.45 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Form
solid
Selbstzündungstemp.
896 °F
Brechungsindex
n20/D 1.5172 (lit.)
bp
144-145 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
25-28 °C (lit.)
Dichte
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
tosylate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?