104256
Ethyl-p-toluolsulfonat
98%
Synonym(e):
Ethyl 4-methylbenzenesulfonate, Ethyl tosylate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.511 (lit.)
bp
158-162 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
29-33 °C (lit.)
Dichte
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H12O3S/c1-3-12-13(10,11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
InChIKey
VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
316.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
158 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?