89772
Allyl p-toluolsulfonat
≥95.0% (GC)
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.523
Dichte
1.180 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H12O3S/c1-3-8-13-14(11,12)10-6-4-9(2)5-7-10/h3-7H,1,8H2,2H3
InChIKey
ZSBJCQGJFPHZRC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?