Wichtige Dokumente
246530
Ethyltrifluormethansulfonat
99%
Synonym(e):
Ethyl 1,1,1-trifluoromethanesulfonate, Ethyl triflate, Ethyl trifluoromethanesulphonate, Trifluoromethanesulfonic acid ethyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.336 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
Dichte
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
triflate
SMILES String
CCOS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O3S/c1-2-9-10(7,8)3(4,5)6/h2H2,1H3
InChIKey
UVECLJDRPFNRRQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
246530-25G | 4061838097002 |
246530-1G | 4061838118752 |
246530-5G | 4061838118769 |