Wichtige Dokumente
107999
2-Chlorethyl-p-toluolsulfonat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.529 (lit.)
bp
153 °C/0.3 mmHg (lit.)
Dichte
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
tosylate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCCl
InChI
1S/C9H11ClO3S/c1-8-2-4-9(5-3-8)14(11,12)13-7-6-10/h2-5H,6-7H2,1H3
InChIKey
ZXNMIUJDTOMBPV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?