372846
Poly(2-ethyl-2-oxazolin)
Synonym(e):
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), PEOX, POx, PetOx, poly 2-ethyloxazoline, polyethyloxazoline
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mw ~50,000
Brechungsindex
n20/D 1.52
Viskosität
5-7 cSt, 10 % in water(100 °F)
Übergangstemp.
softening point 110-120 °C (Vicat, ASTM D 1525-82)
Tg 69-71 °C
Dichte
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
PDI
3‑4
InChI
1S/C5H9NO/c1-2-5-6-3-4-7-5/h2-4H2,1H3
InChIKey
NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.