Merck
567671
Sigma-Aldrich
Dichlor-bis(trimethylphosphin)nickel(II)
97%
Synonym(e):
Bis(trimethylphosphine)nickel dichloride
About This Item
Lineare Formel:
[((CH3)3P)]2NICl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: nickel
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
194-199 °C (lit.)
λmax
244 nm
SMILES String
Cl[Ni]Cl.CP(C)C.CP(C)C
InChI
1S/2C3H9P.2ClH.Ni/c2*1-4(2)3;;;/h2*1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
KYHNNWWCXIOTKC-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Used as a catalyst for the cross-coupling of aryl Grignards with benzonitriles.
Catalyst for:
  • Wenkert arylation of thiophene with aryl Grignard reagents
  • Regioselective [2+2+2] cycloaddition of carboryne with alkynes to give benzocarborane compounds
  • Kumada-Corriu cross coupling of Grignard reagents
  • Borylation of aryl chlorides
  • Reductive aldol cyclization-lactonization
  • Arylcyanation of alkynes
  • Alkynylation of benzonitriles via C-C bond activation
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)