Wichtige Dokumente
328219
[1,2-Bis(diphenylphosphin)ethan]dichlornickel(II)
Synonym(e):
dppeNiCl2
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: nickel
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
263-265 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Ni]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.2ClH.Ni/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChIKey
XXECWTBMGGXMKP-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
- Kumada catalyst-transfer polycondensation
- Oxidation of carboranyl phosphine ligands
- Synthesis of nickel-iron dithiolato hydrides
- Ullmann reactions - homocoupling reactions
Co-catalyst for hydroformylation of alcohols for the synthesis of quaternary carbon centers
Catalyst for Wacker-type intramolecular aerobic oxidative amination of alkenes
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?