Wichtige Dokumente
654507
Nickel(II)-chlorid Hexahydrat
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Nickel chloride hexahydrate 2, Nickel dichloride hexahydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
99.9% trace metals basis
Form
solid
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChIKey
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- A precursor for nickel oxide (NiO) films, which are used as hole transport layers in dye-sensitized solar cells (DSSCs).
- An additive to the electron transport layer (ETL) in perovskite solar cells to improve their performance, particularly the open-circuit voltage.
- An effective dopant for synthesizing conductive polymer composites for potential applications in flexible electronics, and sensors.
- A precursor in the synthesis of nickel nanothorn particles via hydrothermal method.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.