Merck
561142
Sigma-Aldrich
Nickel(II)-bromid
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Nickel bromide, Nickel dibromide, Nickelous bromide
About This Item
Lineare Formel:
NiBr2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.50
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
963 °C (lit.)
Dichte
5.098 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Nickel(II) bromide, an inorganic compound that readily dissolves in water, finds application in the manufacturing of batteries, especially as an electrode material or an electrolyte additive. It is also utilized as a catalyst or catalyst precursor in various chemical reactions, particularly in organic synthesis and industrial processes.
Anwendung
Nickel(II) bromide can be:      
  • Used as a cathode material for sodium-metal halide batteries.
  • Used in effective passivation strategy to enhance the optical properties, efficiency, and stability of blue-emitting CsPbBr3 perovskite nanoplatelets for high-performance monochrome LED applications.
  • Used as a nickel precursor in cross-electrophile coupling reactions.   
  • Used as a precursor for the synthesis of other nickel compounds.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.