Merck
459674
Sigma-Aldrich
Nickel(II)-bromid-2-methoxyethylether-Komplex
Synonym(e):
Diglyme nickel dibromide
About This Item
Lineare Formel:
NiBr2 · O(CH2CH2OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
for analytical purposes
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: nickel
SMILES String
Br[Ni]Br.COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3.2BrH.Ni/c1-7-3-5-9-6-4-8-2;;;/h3-6H2,1-2H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChIKey
RRSIMIHTHWYRRA-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Nickel(II) bromide 2-methoxyethyl ether complex can be used as a catalyst to prepare:
  • Hindered diarylmethanols and benzylic alcohols by the addition of aryl halides to various aldehydes in the presence of Zn as a reducing agent.
  • Benzene-fused cyclic compounds via reductive dicarbofunctionalization of unactivated alkenes using less reactive benzyl chlorides.
  • Benzylboron derivatives via C-C cross-coupling reaction between substituted 5-bromo-3-methoxy-2-(trimethylsilyl)phenyl triflate and bromomethylboronic acid pinacol ester.
  • N-(Hetero)aryl sulfamides by N-arylation of sulfamides with aryl bromides in the presence of a photosensitizer.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Photochemically Mediated Nickel-Catalyzed Synthesis of N-(Hetero) aryl Sulfamides
Simons RT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 85(10), 6380-6391 (2020)
Aryne Reaction and Cross-coupling Approach for the Synthesis of Diverse N-Arylphenylalanine Derivatives
Kobayashi T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 49(7), 809-812 (2020)
Artikel
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.