Wichtige Dokumente
558958
4-Chlor-benzylbromid
97%
Synonym(e):
α-Bromo-p-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 1-Chloro-4-bromomethylbenzene, p-Chlorobenzyl bromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
48-52 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
SMILES String
Clc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C7H6BrCl/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
InChIKey
KQNBRMUBPRGXSL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verpackung
- 1-[1-[2-[(4-chlorobenzyl)thio]phenyl]vinyl]-1H-imidazole
- 6-[4-(4-chlorobenzyl)piperazinyl]chromane
- N,N′-bis(4-chlorobenzyl)piperazine
- N-(4-chlorobenzyl)piperazine
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?