Merck
270768
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzylbromid
97%
Synonym(e):
α-Brom-4-(tert-butyl)toluol, 1-Bromomethyl-4-tert-butylbenzen
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CC6H4CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.14
Beilstein:
471674
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.545 (lit.)
bp
93-94 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8-12 °C (lit.)
Dichte
1.236 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C11H15Br/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7H,8H2,1-3H3
InChIKey
QZNQSIHCDAGZIA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die nukleophile Substitutionsreaktion von 4-tert-Butylbenzylbromid und Kaliumiodid wurde in Öl-in-Wasser-Mikroemulsionen auf Basis verschiedener Tenside durchgeführt.
Anwendung
4-tert-Butylbenzylbromid, ein hydrophobes Reaktionsmittel, wurde verwendet, um die geladenen mesoporösen Materialpartikel unter kontinuierlichem Rühren zu halten.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tomasz Witula et al.
Journal of colloid and interface science, 310(2), 536-545 (2007-03-03)
Mesoporous materials have been investigated as auxiliary agents for organic synthesis comprising reactants with widely different solubility characteristics. The finely divided oxide material was immersed in an aqueous solution of a water-soluble reactant, potassium iodide, and the loaded particles were
Maria Häger et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(15), 6107-6115 (2004-07-14)
A nucleophilic substitution reaction between 4-tert-butylbenzyl bromide and potassium iodide has been performed in oil-in-water microemulsions based on various C12Em surfactants, i.e., dodecyl ethoxylate with m number of oxyethylene units. The reaction kinetics was compared with the kinetics of reactions