Merck
B83401
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzylbromid
98%
Synonym(e):
α-Brom-o-xylol
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.06
Beilstein:
636333
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.575 (lit.)
bp
216-217 °C/742 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16-20 °C (lit.)
Dichte
1.381 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H9Br/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
WGVYCXYGPNNUQA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)