Wichtige Dokumente
187070
2-Brombenzylbromid
98%
Synonym(e):
α,2-Dibrom-toluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.619 (lit.)
bp
129 °C/19 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
29-32 °C (lit.)
Löslichkeit
dioxane: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
BrCc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H6Br2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
InChIKey
LZSYGJNFCREHMD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
187070-25G | 4061838758408 |
187070-100G | 4061837594946 |
187070-5G |