Wichtige Dokumente
252255
2-Chlorbenzylbromid
97%
Synonym(e):
α-Brom-2-chlortoluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.592 (lit.)
bp
103-104 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.583 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
SMILES String
Clc1ccccc1CBr
InChI
1S/C7H6BrCl/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
InChIKey
PURSZYWBIQIANP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
252255-25G | 4061837072000 |
252255-1KG | |
252255-5G | 4061825961712 |