Wichtige Dokumente
187062
3-Brombenzylbromid
99%
Synonym(e):
α,3-Dibrom-toluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
39-41 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
BrCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H6Br2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
InChIKey
ZPCJPJQUVRIILS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 1,7-di(3-bromobenzyl)cyclen
- substituted 8-arylquinoline, phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitors
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?