Wichtige Dokumente
B102628
4-tert-Butyltoluol
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.492 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
Dichte
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16/c1-9-5-7-10(8-6-9)11(2,3)4/h5-8H,1-4H3
InChIKey
QCWXDVFBZVHKLV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?