Merck
715301
Sigma-Aldrich
Manganbis(trifluormethansulfonat)
Synonym(e):
Mangantriflat, Mangantrifluormethansulfonat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2F6MnO6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: manganese
reagent type: catalyst
Verunreinigungen
5% metallic Mn
mp (Schmelzpunkt)
>400 °C
SMILES String
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Mn]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Mn/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
InChIKey
HEYNLDRKZOOEDN-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Manganese bis(trifluoromethanesulfonate) is also known as manganese triflate. It is used as a catalyst in organic synthesis for the oxidation of various hydrocarbons, epoxidation, and C-H oxidation reactions.
Anwendung
Catalyst for:
  • Biginelli reactions
  • Methanolysis
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
715301-1G4061832849423