Wichtige Dokumente
341622
Brompentacarbonylmangan(I)
98%
Synonym(e):
Brompentacarbonylmangan(I), Manganpentacarbonylbromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: manganese
reagent type: catalyst
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Mn]Br.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/5CO.BrH.Mn/c5*1-2;;/h;;;;;1H;/q;;;;;;+1/p-1
InChIKey
OESORJHGSXJTKX-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Vorprodukt zur Synthese des Mangankomplexes [Mn(CO)5H], der dann als Katalysator bei der Reduktion von Lävulinsäure (LA) zu Methyltetrahydrofuran (MTHF) und der reduktiven Aminierung von LA zu N-substituierten Pyrrolidinen verwendet wird
- Vorprodukt zur Herstellung von Mn(I)-Komplexen mit bifunktionalen Liganden, die als Katalysatoren für die Transfer-Hydrierung verschiedener Ketone und Imine unter Verwendung von 2-Propanol als Wasserstoffspender verwendet werden
- als Katalysator in den selektiven C2-H-Aktivierungsreaktionen
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Spin-based electronic (spintronic) devices offer significant improvement to the limits of conventional charge-based memory and logic devices which suffer from high power usage, leakage current, performance saturation, and device complexity.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
341622-5G | 4061826754290 |
341622-25G |