Merck
O806
Sigma-Aldrich
1-Octadecen
technical grade, 90%
Synonym(e):
ODE
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)15CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.48
Beilstein:
1761067
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
0.71 (vs air)
Assay
90%
Selbstzündungstemp.
482 °F
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
314.4 +/- 5.0 °C/760 mmHg (lit.)
179 °C/15 mmHg (lit.)
314.4 °C±5.0 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
14-16 °C (lit.)
Dichte
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
InChIKey
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
1-Octadecen ist ein langkettiger Kohlenwasserstoff, der bei der Synthese von Nanopartikeln als Deck- und Reduktionsmittel verwendet wird.
Anwendung
1-Octadecen wird aufgrund seines hohen Siedepunkts häufig als nichtkoordinierendes Lösungsmittel für die Kultivierung von Nanopartikeln und Quantenpunkten verwendet. Die 1-Octadecen-Monolayer ist aufgrund ihrer Stabilität und chemischen Schutzwirkung sowohl gegen Oxidation als auch gegen die Wirkung von Säuren und Basen ohne Veränderung der Eigenschaften eine vielversprechende passivierende Beschichtung in der Nanoelektronik.
Sonstige Hinweise
Enthält 2-Octyl-1-decen, n-Octadecan, 2-Butyl-1-tetradecen, 2-Hexyl-1-dodecen
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
300.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
149.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Preparation of core-shell NaGdF 4 nanoparticles doped with luminescent lanthanide ions to be used as upconversion-based probes.
Wang F
Nature Protocols, 9(7), 1634-1634 (2014)
Wei Zheng et al.
Nature communications, 9(1), 3462-3462 (2018-08-29)
All-inorganic CsPbX3 (X = Cl, Br, and I) perovskite quantum dots (PeQDs) have shown great promise in optoelectronics and photovoltaics owing to their outstanding linear optical properties; however, nonlinear upconversion is limited by the small cross-section of multiphoton absorption, necessitating high power
The effectiveness of electroporation-based nanocurcumin and curcumin treatments on human breast cancer cells.
Lin W
Proceedings of ESA annual meeting on electrostatics, 17-19 (2014)
Haizhou Lu et al.
Scientific reports, 7(1), 5066-5066 (2017-07-13)
Infra-red emission (980 nm) of sub 10 nm Yb
Xiaochen Qiu et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 6(5), 1801834-1801834 (2019-03-20)
Recently, upconversion luminescence (UCL) has been widely applied in bioimaging due to its low autofluorescence and high contrast. However, a relatively high power density is still needed in conventional UCL bioimaging. In the present study, an ultralow power density light