Wichtige Dokumente
518131
Blei(IV)-oxid
99.998% trace metals basis
Synonym(e):
Bleidioxid, Bleiperoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.998% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lead
SMILES String
O=[Pb]=O
InChI
1S/2O.Pb
InChIKey
YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Lead(IV) oxide-graphite composite electrodes: application to sensing of ammonia, nitrite and phenols.: This research discusses the use of Lead(IV) oxide-graphite composite electrodes in the detection of various chemicals, highlighting its potential for environmental monitoring and safety applications. The study explores the electrochemical properties of Lead(IV) oxide in these contexts, which may offer insights into its utility in more advanced battery technologies or energy storage solutions (Sljukić et al., 2007).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
Zielorgane
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?