Wichtige Dokumente
203610
Blei(II)-Oxid
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Lead monoxide, Plumbous oxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
10 mmHg ( 0 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
powder and chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lead
mp (Schmelzpunkt)
886 °C (lit.)
SMILES String
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
InChIKey
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Gamma ray radiation shielding glasses such as GeO2-PbO-Al2O3–CaO glasses.
- Perovskite ceramic materials. For example, it can be used to synthesize lead magnesium niobate, widely applied in the field of electronic ceramics due to its high dielectric constant and voltage stability.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Zielorgane
Central nervous system,Kidney,Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
203610-10G | 4061838766137 |
203610-50G | 4061838766144 |